Fontos dokumentumok
Z379298
Sigma-Aldrich
Deepwell 96 well plate
Cover only
Szinonimák:
plate lid, plate cover
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
polypropylene
méret:
96 wells
lyuktérfogat:
2 mL
sterilitás:
non-sterile
material
polypropylene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37860-0004
méret
96 wells
lyuktérfogat
2 mL
szín
none
Általános leírás
These high-form polypropylene 96 well plates expand the flexibility of multichannel or automated pipetting systems. Use for non-binding protein assays, enzyme or receptor assays, or with cell harvesters. The 2 mL per well capacity makes it possible to do serial dilution procedures that are impossible with normal multiwell plates.
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)