Fontos dokumentumok
CLS3930
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
Szinonimák:
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 3930
méret
96 wells
szín
clear
Általános leírás
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)