Merck
M9060
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
maximum térfogat:
392 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
370 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid: no
skirt (F-bottom)
material
colorless polypropylene
flat bottom clear polypropylene wells
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655201
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
370 μL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
96W Microplate, well working volume 25-370 μL; total well volume 392 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Egyéb megjegyzések
96 well flat (F) solid bottom; microplate, chimney well, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Alkalmasság
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)