Fontos dokumentumok
WHA77041001
Whatman® microplate lid
Clear polystyrene universal lid
Szinonimák:
Z746932, multiwell plate lid
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 7704-1001
Whatman Article No. 28420899 (US reference)
Általános leírás
Lids are suitable for using as dust covers and to prevent splashing or contamination when plates are being moved around the laboratory.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)