Fontos dokumentumok
M9436
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
round bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
méret:
96 wells
lyuktérfogat:
323 μL
lyuk hasznos térfogat:
40-280 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
lid
material
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 650180
méret
96 wells
lyuktérfogat
323 μL
lyuk hasznos térfogat
40-280 μL
Általános leírás
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Egyéb megjegyzések
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.200 μm.
Alkalmasság
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)