Fontos dokumentumok
CLS3935
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
Szinonimák:
universal microplate lid, universal microtiter lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
polystyrene
méret:
96 or 384 wells
material
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 25
case of 50
gyártó/kereskedő neve
Corning 3935
méret
96 or 384 wells
szín
black
Általános leírás
  • Suitable for fluorescent and other light-sensitive assays
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)