Fontos dokumentumok
L4537
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
Szinonimák:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
méret:
96 well
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid
material
colorless wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 5
gyártó/kereskedő neve
Greiner 656176
méret
96 well
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)