Fontos dokumentumok
L2005
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥200 units/mg protein
Szinonimák:
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder (essentially salt-free)
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein
abszorbancia arány
A412/280 nm 0.7-0.9
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... LPO(280844)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)