Fontos dokumentumok
86247
Taka-Diastase from Aspergillus oryzae
powder, slightly beige, ~100 U/mg
Szinonimák:
α-Amylase from Aspergillus oryzae, Taka-Amylase A, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
~100 U/mg
szín
slightly beige
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3