Merck
61328
Sigma-Aldrich
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
Szinonimák:
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
minőség
lyophilized
specifikus aktivitás
≥150 U/mg
molekulatömeg
Mr ~77500
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... LPO(280844)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lactoperoxidase catalyzes the oxidation of iodide to iodine by hydrogen peroxide. This activity provides a gentle, specific alternative to chloramine T for the radioiodination of proteins and DNA.
Egység definíció
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS (Cat. No. 11557) per minute at pH 6.0 and 25°C
Egyéb megjegyzések
Lactoperoxidase system of bovine milk, review; Structural and functional properties of; Products of lactoperoxidase-catalyzed oxidation of thiocyanate and halides
Sales restrictions may apply
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P.I Ohlsson et al.
Protides Biol. Fluid Proc. Colloq., 32, 125-125 (1984)
E.L. Thomas
Immunology Series, 27, 31-31 (1985)
B. Reiter
Immunology Series, 27, 123-123 (1985)
Mohanned Naif Alhussien et al.
Scientific reports, 10(1), 11161-11161 (2020-07-09)
Detection of subclinical mastitis (SCM) in its initial stage can save great economic losses, improve milk quality and animal welfare. We have developed a semiquantitative lateral flow assay for the detection of SCM in dairy cows targeting myeloperoxidase (MPO) enzyme
Marie Thérèse Droy-Lefaix et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(4), 2705-2710 (2013-03-23)
The aim of this study was to evaluate the interest of an ophthalmic eyedrop preparation containing a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, in the treatment of ocular surface. The local protective effect on the inflammation and the increase