L9507
Lactoferrin from bovine milk
≥85% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Bos d LF, Lactotransferrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Teszt
≥85% (SDS-PAGE)
form
powder
molekulatömeg
~87 kDa
technika/technikák
fractionation: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... LTF(280846)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3