Fontos dokumentumok
H4628
DL-Homocysteine
≥95% (titration)
Szinonimák:
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-Homocysteine, ≥95% (titration)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (titration)
Forma
powder
mp
232-233 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?