Fontos dokumentumok
H2625
Hemoglobin from bovine blood
suitable for protease substrate, substrate powder
Szinonimák:
Bovine hemoglobin, Hb, Methemoglobin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine blood
Minőségi szint
Forma
substrate powder
molekulatömeg
Mr ~64500
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
alkalmasság
suitable for protease substrate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... HBA1(281221) , HBB(280813) , HBE2(513240) , HBE4(513108) , HBG(511735) , alpha globin(512439)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.