Fontos dokumentumok
A16602
DL-N-Acetylhomocysteine thiolactone
98%
Szinonimák:
2-Acetamido-4-mercaptobutyric acid γ-thiolactone
Teszt
98%
form
powder
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NC1CCSC1=O
InChI
1S/C6H9NO2S/c1-4(8)7-5-2-3-10-6(5)9/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRFJZTXWLKPZAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules:</strong> This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?