Fontos dokumentumok
H6010
L-Homocystine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
L-4,4′-Dithiobis(2-aminobutanoic acid)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Homocystine, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTVZLYBCZNMWCF-WDSKDSINSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)