Fontos dokumentumok
C7505
L-Cystathionine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Szinonimák:
(R)-S-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-homocysteine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cystathionine, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
UHPLC: suitable
szín
white
mp
>300 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILRYLPWNYFXEMH-WHFBIAKZSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)