Fontos dokumentumok
44925
DL-Homocysteine
analytical standard
Szinonimák:
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95% (T)
optikai aktivitás
[α]/D 0±1°, c = 1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
232-233 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?