Fontos dokumentumok
H0501
DL-Homocystine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
meso-4,4′-Dithio-bis(2-aminobutanoic acid)
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Homocystine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
>300 °C
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
N[C@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTVZLYBCZNMWCF-OLQVQODUSA-N
Géninformáció
human ... BHMT(635)
WGK
WGK 3