Fontos dokumentumok
H7379
Hemoglobin human
lyophilized powder
Szinonimák:
Hb
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
szennyeződések
HIV and hepatitis B antigen, tested negative
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040) , HBB(3043) , HBD(3045) , HBE1(3046) , HBG1(3047) , HBG2(3048) , HBQ1(3049) , HBZ(3050)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Jogi nyilatkozat
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.