Fontos dokumentumok
C3633
Cystathionine
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
DL,DL-allo-Cystathionine, S-(2-Amino-2-carboxyethyl)homocysteine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cystathionine, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
281 °C (dec.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(CCSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILRYLPWNYFXEMH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... BHMT(635)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)