Fontos dokumentumok
H0135
Hydrocortisone
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥80% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
211-214 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL, clear
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Géninformáció
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Általános leírás
Alkalmazás
- Used in myogenic induction and identification
- Used in long-term stromal cultures and methylcellulose cultures (one of the components in the culture medium)
- Used in adipogenic differentiation (one of the components in adipogenic medium)
- Used in cell culture: The human mammary epithelial cell MCF-10A cells were maintained in DMEM/F12 and supplemented with hydrocortisone along with other components
- The SUM149 cell line was established from a primary IBC and grown in FBS supplemented with Ham′s F12 medium containing insulin and hydrocortisone
- Used in differentiation assays of melanoma spheroid cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Adrenal gland,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.