Fontos dokumentumok
G5003
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
Type I, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
Szinonimák:
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
tartalmaz
phosphate buffer salts and EDTA as balance
összetétel
Protein, ≥50%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
idegen aktivitás
β-Glucosidase, α−galactosidase and β−galactosidase ≤0.1%
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
vonatkozó betegség(ek)
diabetes (management of non-insulin-dependent diabetes mellitus)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)