Fontos dokumentumok
G8404
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Entner-Doudoroff enzyme, G6PD, G6PDH, NADP glucose 6-phosphate dehydrogenase, G-6-P-DH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥550 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
128 kDa
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Alkalmazás
- to test ketose reductase activity in developing maize endosperm.
- to determine the levels of mannose in coronary heart disease patient-derived serum
- to study its activity on extracellular polymeric substance (EPS) extract to determine cell lysis through sonication
- to determine the glucose uptake in cultured human muscle satellite cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
For example, lot 0000114274
Units per mg Protein = 846
Mg Protein per mL - 9
Units per mL = 7614
G8404-1000U = approx 132 ul
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.