Fontos dokumentumok
G6PDHII-RO
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade II, from yeast
Szinonimák:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
yeast
Minőségi szint
form
suspension
specifikus aktivitás
~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.)
kiszerelés
pkg of 2 mL (10127671001 [5 mg/mL])
pkg of 5 mL (10737232001 [5 mg/mL])
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
9.2
pH-tartomány
5-11
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash