Fontos dokumentumok
346774
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate.
Szinonimák:
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
lyophilized
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
idegen aktivitás
Creatine phosphokinase ≤0.002%
Phosphohexose isomerase ≤0.02%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Native glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phospho-gluconate. The enzyme can use either NAD or NADP+ as an electron acceptor. Reaction velocity with NAD is approximately 1.8 times greater thant that with NADP+.
Native glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate. The enzyme can use either NAD+ or NADP+ as an electron acceptor. Reaction velocity with NAD+ is ~1.8 times greater than that with NADP+. Note: 10,000 NADP units are equivalent to ~18,000 NAD units.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will reduce 1.0 µmol NADP per min at 30°C, pH 7.8.
Feloldás
Reconstitute to 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer, pH 8.0. Agitation of solution may cause precipitation.
Egyéb megjegyzések
Levy, H.R. 1989. Biochem. Soc. Trans. 17, 313.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3