SRP6505
G6PD human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase, Zwf
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
molekulatömeg
61.4 kDa (515 aa, 1- 515 aa)
kiszerelés
pkg of 100 μg
koncentráció
0.5 mg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... G6PD(2539)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3