Fontos dokumentumok
G7877
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
Szinonimák:
glucose-6-phosphate dehydrogenase (NADP+), G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast
Minőségi szint
típus
Type VII
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥200 units/mg protein
molekulatömeg
128 kDa
technika/technikák
cell based assay: suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.