Fontos dokumentumok
G8529
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
G-6-P-DH
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥550 units/mg protein (biuret)
összetétel
Protein, 10-40% biuret
alkalmazás(ok)
agriculture
idegen aktivitás
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in the coupled spectrophotometric assay for PGI (F6P to G6P reaction)
- to study the starch time course using Nicotiana tabacum leaves
- to determine the glucose content in the root and stem samples of Quercus velutina Lam. saplings
- to assay glucose using a starch sample of wild-type and transgenic Arabidopsis whole seedlings
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.