Fontos dokumentumok
G5760
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
Szinonimák:
G-6-P-DH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
típus
Type XXIII
Forma
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
550-1,100 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
54 kDa
koncentráció
≥2.0 mg/mL Biuret
idegen aktivitás
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
PGI ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is found in the cytoplasm of all cells. The G6PD enzyme is encoded by the Gd gene, located on the long arm of the X chromosome.Glucose-6-phosphate Dehydrogenase (G6PD) from Leuconostoc mesenteroides catalyzes the oxidation of glucose 6-phosphate in the presence of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+). It corresponds to a molecular weight of 54 kDa and exists as a homodimer.
Alkalmazás
- as a component of reaction mixture for assaying mannose- and glucose-6-phosphate activity
- as a component of reaction mixture in the nevirapine inhibition studies in human hepatic microsomes
- in the glucose-phosphorylating activity of chloroplast extracts
- as a model to test the effect of seed protein fractions on enzyme protection during dehydration.
- in assays for nicotinamide adenine dinucleotide and tissue pyridine nucleotides.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.