Fontos dokumentumok
10165875001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
from Leuconostoc mesenteroides
Szinonimák:
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
Forma
solution
suspension
specifikus aktivitás
~550 units/mg protein (At 25 °C (650 U/mg at 30 °C) with glucose-6-P and NAD as the substrates.)
molekulatömeg
dimer 110 kDa
kiszerelés
pkg of 1 mL (1,000 U)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
≥0.1-1.0 % (w/w)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
optimális pH
7.0-8.5(maximal activity at 7.8)
oldhatóság
water: miscible
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
6-PGDH <0.001%
CK <0.001%
GR <0.01%
HK <0.05%
NADH oxidase <0.02%
PGI <0.01%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
LG6P-DH does not react with fructose-6-phosphate, fructose-1,6-biphosphate, glucose-1-phosphate or ribose-1-phosphate. LG6P-DG will oxidize 2-deoxy-glucose-6-phosphate with NADP, but not with NAD as coenzyme. There is a slow reaction with D-glucose.
Heat inactivation: The ammonium sulfate suspension is not inactivated when heated to temperatures ≤ 50 °C for 10 minutes. At temperatures > 60 °C the enzyme is rapidly inactivated.
Alkalmazás
Minőség
Egység definíció
Unit Definition: One unit (U) LG6P-DH oxidizes 1 mol of glucose-6-phosphate and reduces 1 mol of NAD in 1 minute at +25 °C and pH 7.8.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?