Fontos dokumentumok
G5885
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
G-6-P-DH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
típus
Type XXIV
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
>= 550 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
128 kDa
összetétel
Protein, 15-40% biuret
alkalmazás(ok)
agriculture
idegen aktivitás
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
PGI ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.