Fontos dokumentumok
G4134
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Szinonimák:
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IX
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
molekulatömeg
128 kDa
β-NADP és β-NADPH tartalom
≤10 mmol/mol
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a key metabolic enzyme of the pentose phosphate pathway. In S. cerevisiae, it is encoded by the ZWF1 gene. G6PD exists as a tetramer in its active form.
Alkalmazás
- To test ketose reductase activity in developing maize endosperm.
- For recycling microassay of β-NADP and β-NADPH.
- To measure the intracellular levels of NADPH and total NADP.
- To measure the nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) kinase kinetic assay activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.