Fontos dokumentumok
G6378
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Szinonimák:
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type XV
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
molekulatömeg
128 kDa
tisztítva
crystallization
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.