Fontos dokumentumok
P5381
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast
Minőségi szint
típus
Type III
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥400 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
tetramer 119,500 Da±600
koncentráció
≥3 mg/mL protein Biuret
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
yeast ... PGI1(852495)
Általános leírás
Phosphoglucose Isomerase ubiquitous multifunctional cytosolic protein. This dimeric protein has a molecular weight of approximately 119,500 ± 600 and is composed of four subunits that are nearly identical.
Alkalmazás
- to convert fructose-6-phosphate to glucose-6-phosphate during the enzymatic measurement of serum mannose levels.
- as one of the enzymes in the series of four enzyme-coupled reactions to measure phosphomannomutase (PMM) activity.
- to convert fructose to glucose while evaluating fructose content in kudzu roots.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások