Fontos dokumentumok
G5160
β-Galactosidase from Aspergillus oryzae
≥8.0 units/mg solid
Szinonimák:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase from Aspergillus oryzae
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥8.0 units/mg solid
tartalmaz
dextrin as extender
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in in vitro nuclear magnet resonance (NMR)
- as a standard in the β-galactosidase assay to determine the concentration of cell-associated β-galactosidase
- to modify sugar residues on the surface of the mutant slime cells to study the adhesive properties
- for enzymatic hydrolysis of lactose
- for reversed-phase (RP) adsorption
- in the hydrolysis of whey lactose
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
inhibitor
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3