B6024
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
tablet, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, tablet
form
tablet
Minőségi szint
alkalmasság
suitable for identification of lac+ bacterial colonies
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mennyiség
Feloldás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3