Fontos dokumentumok
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥120 units/mg protein
kiszerelés
vial of 1.9 units
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... GLB1(2720)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
Fizikai forma
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)