Fontos dokumentumok
G6008
β-Galactosidase from Escherichia coli
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
Szinonimák:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
típus
Grade VI
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥250 units/mg protein
molekulatömeg
465 kDa
nem tartalmaz
BSA as extender
összetétel
Protein, ≥50% biuret
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Gátló
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)