B4252
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
chromogenic, ≥98%, powder
Szinonimák:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%, powder
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)