Fontos dokumentumok
B4387
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside
≥98%, powder
Szinonimák:
Bluo-Gal
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Bromo-3-indolyl β-D-galactopyranoside, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16BrNO6/c15-6-1-2-8-7(3-6)9(4-16-8)21-14-13(20)12(19)11(18)10(5-17)22-14/h1-4,10-14,16-20H,5H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3