Fontos dokumentumok
G3153
β-Galactosidase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Szinonimák:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
molekulatömeg
465 kDa
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Gátló
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)