Merck
G1288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,4,6)-Galactosidase, positionally specific
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥70 units/mg protein
kiszerelés
vial of 0.24 unit
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Releases β(1→3)-, β(1→4)-, and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Fizikai forma
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Elkészítési megjegyzés
Produced from a mixture of enzymes from Streptococcus pneumonia and Xanthamonas sp.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
William C Hines et al.
Nature communications, 6, 6927-6927 (2015-04-22)
Clinically relevant human culture models are essential for developing effective therapies and exploring the biology and etiology of human cancers. Current breast tumour models, such as those from oncogenically transformed primary breast cells, produce predominantly basal-like properties, whereas the more