G4878
D-Glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
<12% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
kation nyomok
Na: <8.5%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.Na.H/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSNQAUAPIDIXHB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3