Fontos dokumentumok
A4394
N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate sodium salt
≥98% (TLC)
Szinonimák:
GlcNAc-6-P Sodium Salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
<10% water (Karl Fischer)
szín
white to light yellow
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H2,14,15,16);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AILBPHCGSZBCSM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)