Fontos dokumentumok
U4375
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine sodium salt
≥98%
Szinonimák:
UDP-GlcNAc, UDP-N-acetylglucosamine, UDPAG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXWKMJZFIJNGES-YZVFIFBQSA-L
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of reaction cocktail in endoplasmic reticulum to Golgi transport assay
- as a reference standard for the quantification of UDP-GlcNAc in liver tissues using high-performance liquid chromatography (HPLC)
- in testing the glycosylation activity of O-GlcNAc transferase (OGT) against peptide substrate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.