Fontos dokumentumok
A8625
N-Acetyl-D-glucosamine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
crab (red)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
211 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (colorless to faint yellow solution)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as sugar for competitive inhibition in lectin histochemistry
- as a component in Barbour-Stonner-Kelly (BSK) medium for cultivating Borrelia burgdorferi spirochetes strains
- as a component of binding buffer to suspend Streptococcus pneumoniae strains for inhibition assay to examine the specificity of M-ficolin binding to S. pneumoniae strains
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3