Fontos dokumentumok
G9753
α-D-Glucosamine 1-phosphate
Szinonimák:
2-Amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
<8.5% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)14-6(3)15-16(11,12)13/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMJBYRVFGYXULK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Cellodextrin phosphorylase from Ruminiclostridium thermocellum: X-ray crystal structure and substrate specificity analysis. This study presents the enzymatic synthesis and analysis of alpha-ᴅ-Glucosamine 1-phosphate based polysaccharides using cellodextrin phosphorylase, showcasing potential for novel biomaterial development. Field et al., 2017
- Glucose-1-phosphate uridylyltransferase from Erwinia amylovora: Activity, structure and substrate specificity. This paper explores the biochemical pathway involving alpha-ᴅ-Glucosamine 1-phosphate in the context of bacterial metabolism, providing insights into microbial biochemistry and potential targets for antibacterial therapy. Field et al., 2017
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)