Fontos dokumentumok
49225
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate potassium salt hydrate
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
α-D-Glucose 1,6-diphosphate potassium salt hydrate
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
solid
szennyeződések
≤15% water
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3