Fontos dokumentumok
A3286
N-Acetyl-D-glucosamine
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
211 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate to develop dot-blots
- as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis
- to detect specific immune complexes in western blot analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)