Merck
G6893
Sigma-Aldrich
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate potassium salt hydrate
synthetic, ≥97% (TLC)
Szinonimák:
α-D-Glucose 1,6-diphosphate potassium salt hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10K4O12P2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
492.48 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder or crystals
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
kation nyomok
K: 28.5-33.5% (ICP)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H14O12P2.4K/c7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;;;;/h2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4+,5-,6-;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVRXVCAVDXBPQT-QMKHLHGBSA-J
Általános leírás
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate was found to be at a concentration of between 10 μm and 600 μm in various tissues including liver, brain and kidney.
Alkalmazás
α-D-Glucose 1,6-bisphosphate is used in the identification, differentiation and characterization of α-phosphoglucomutase(s), β-phosphoglucomutase(s) and α- and β-hexoglucomutase(s).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Metabolite formed via the activity of Glucose-1,6-biphosphate synthase. Glucose-1,6-biphosphate (G-1,6-BP) acts as an inhibitor of hexokinase function and an activator of phosphofructokinase-1 and pyruvate kinase. G-1,6-BP also acts as a coenzyme for phosphoglucomutate and a cofactor for phosphopentomutase.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A kinetic study of the isozymes determined by the three human phosphoglucomutase loci PGM1, PGM2, and PGM3.
C B Quick et al.
European journal of biochemistry, 42(2), 511-517 (1974-03-01)